Learn More
Metóxido de cobre (II), normalmente 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Description
Copper(II) methoxide is used as primary and secondary intermediates. Treatment of these methoxide derivatives with excess water results in the clean formation of mononuclear copper(II) hydroxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) methoxide |
| Punto de fusión | ∼206°C (decomposition) |
| Color | Verde |
| Olor | Alcohol-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Cu(OCH3)2 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3181 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) methoxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) methoxide