Learn More
Metacrilato de cobre(II), téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358758 5 g 5 g
11348758 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041621.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19662-59-0
Fórmula molecular C4H5CuO2
Peso molecular (g/mol) 148.63
Número MDL MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
Clave InChI BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 121233728
Nombre IUPAC cobre; ácido 2-metilprop-2-enoico; hidrato
SMILES [Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) methacrylate
Color Azul-verde
Fórmula lineal [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.71
Grado Técnico
Forma física Polvo