Learn More
Isopropoxida de cobre (II), 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) isopropoxide |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3180 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Hydrolyses in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.73 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |