Learn More
Cobre(II) hexafluoro-2,4-pentanedionato hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342458 5 g 5 g
11332458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014505.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155640-85-0
Fórmula molecular C10H2CuF12O4
Peso molecular (g/mol) 477.65
Número MDL MFCD00151019
Clave InChI HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Sinónimo copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
Nombre IUPAC cobre;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipente-3-en-2-uno;hidrato
SMILES [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión ∼100°C
Punto de ebullición 220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol, acetone, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.64 (Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s
RU– Solo para uso en investigación