Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cobre(II) hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11480858 1 g 1 g
11490858 5 g 5 g
11400868 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11480858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25284.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 155640-85-0 | C10H2CuF12O4 | 477.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155640-85-0
Fórmula molecular C10H2CuF12O4
Peso molecular (g/mol) 477.65
Número MDL MFCD00151019
Clave InChI HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Sinónimo copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
SMILES [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 220°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión ∼100°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cobre;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipente-3-en-2-uno;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.64 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%