Learn More
Gluconato de cobre (II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327128 250 g 250 g
11307128 50 g 50 g
11317128 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015325.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453.84 g/mol
Copper(II) gluconate is used in dietary supplement. It is also used to treat acne vulgaris, common cold, hypertension, premature labor, leishmaniasis and visceral postoperative complications. Further, it is used in oral deodorants and feed additives. In addition to this, it is used as a synergist and nutritional supplement for foods. It is the active component in retsyn used in mints and certs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-09-3
Fórmula molecular C12H22CuO14
Peso molecular (g/mol) 453.84
Número MDL MFCD00075297
Clave InChI OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Sinónimo copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
Nombre IUPAC cobre;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) gluconate
Punto de fusión 155°C to 157°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,2640
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.85
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) gluconate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric gluconate