Learn More
Formiato de cobre(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed as an antibacterial agent in the treatment of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea como agente antibacteriano en el tratamiento de la celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua (125 g/L a 20 °C). Soluble en alcohol de forma muy ligera. Prácticamente insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) formate tetrahydrate |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3077 |
| Índice Merck | 14,2639 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (125g/L at 20°C). Very slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in most organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.65 (153.59 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |