Learn More
Formiato de cobre(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468497 50 g 50 g
11478497 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18569.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.16€
    45.65€ / 50 g
    Ahorro 8.51€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5893-61-8 | C2H10CuO8 | 225.64 g/mol
It is employed as an antibacterial agent in the treatment of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente antibacteriano en el tratamiento de la celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua (125 g/L a 20 °C). Soluble en alcohol de forma muy ligera. Prácticamente insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5893-61-8
Fórmula molecular C2H10CuO8
Peso molecular (g/mol) 225.64
Número MDL MFCD00167128
Clave InChI LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate, copper diformate tetrahydrate, unii-v7ra28204j, copper 2+ formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate mi, copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate, formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate, acmc-209m8c
PubChem CID 6432244
Nombre IUPAC Cobre; diformiato; tetrahidrato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) formate tetrahydrate
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2639
Información de solubilidad Soluble in water (125g/L at 20°C). Very slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.65 (153.59 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%