Learn More
Fluoruro de cobre(II) hidrato, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382098 50 g 50 g
11372098 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013001.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13454-88-1 | CuF2H4O2 | 137.57 g/mol
Copper(II) fluoride hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-88-1
Fórmula molecular CuF2H4O2
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00010977
Clave InChI CTRICEWDSISGPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cupric fluoride dihydrate, unii-3a38pc42e9, copper ii fluoride dihydrate, copper difluoride, dihydrate, cupric fluoride dihydrate mi, copper fluoride cuf2 , dihydrate, acmc-1bwnw, copper 2+ dihydrate difluoride, copper 2+ ion dihydrate difluoride
PubChem CID 24884278
SMILES O.O.[F-].[F-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) fluoride hydrate
Punto de fusión >130°C (decomposition)
Color Azul
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2638
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC cobre;difluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.54 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.934 g/mL