Learn More
Fluoruro de cobre(II) dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Copper(II) fluoride can also be used to form fluorobenzene from benzene, hydrochloric acid and oxygen. Using a metal fluoride that can successfully oxidize with a methyl bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) fluoride dihydrate |
| Punto de fusión | >130°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3288 |
| Índice Merck | 14,2638 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in cold water, hydrolyzes to oxyfluoride in hot water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.57 (101.54 Anhydrous) |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.934 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) fluoride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) fluoridedihydrate