Learn More
Fluoruro de cobre(II), anhidro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347157 10 g 10 g
11337157 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011489.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Cátodos en células galvánicas no acuosas, agente fluorante a alta temp.
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent.Copper(II) fluoride is used in the preparation of fluorobenzene by reacting with benzene. It is also used in galvanic cells, high-temperature fluorinating agent and fluxing iron castings. Further, it is used as an efficient catalyst in Chan-Lam-Evans coupling reaction to synthesis the diaryl- ether compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-19-7
Número MDL MFCD00010977
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) fluoride
Punto de fusión 950°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2638
Información de solubilidad Solubility in water at 20° ≈ 4;7g/100mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.54
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.85 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper fluoride