Learn More
Fluoruro de cobre(II), 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11363992 25 g Frasco de plástico 25 g
11934171 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-19-7 | CuF2 | 101.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-19-7
Fórmula molecular CuF2
Peso molecular (g/mol) 101.54
Sinónimo Cupric fluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) fluoride
Punto de fusión 950.0°C
Color Azul-gris a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal CuF2
Índice Merck 15,2628
Información de solubilidad Solubility in water: 47g/L (20°C). Other solubilities: hydrolyzes in hot water (forming oxyfluoride), soluble in acids and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.54
Porcentaje de pureza 98%
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.23
Densidad 4.2300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.