Learn More
Complejo etilenediamina-cobre(II), solución de 1 M en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297060 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11955191 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10297060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14552-35-3 | C4H18CuN4O2 | 217.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II)-ethylenediamine complex
Nombre de nota 1M Solution in Water
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C4H18CuN4O2
Fórmula lineal Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Número MDL MFCD00274628
Temperatura de inflamación >110°C
Sinónimo Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 217.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.76
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.1
Densidad 1.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.