Learn More
Etóxido de cobre (II), Thermo Scientific™
Código de producto. 11333507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333507 25 g 25 g
11313507 0.5 g 0.50 g
11323507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018862.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2850-65-9
Fórmula molecular C4H10CuO2
Peso molecular (g/mol) 153.668
Número MDL MFCD00015650
Clave InChI CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide
PubChem CID 14419876
Nombre IUPAC cobre; etanolato
SMILES CC[O-].CC[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) ethoxide
Punto de fusión ∼120°C (decomposition)
Color Verde
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Cu(OC2H5)2
Cantidad 25 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water and decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.67
Forma física Polvo