Learn More
Cobre(II) ciclohexanebutirato, AAS, Cu 15,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374959 5 g 5 g
11364959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087262.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2218-80-6 | C20H36CuO4 | 404.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2218-80-6
Fórmula molecular C20H36CuO4
Peso molecular (g/mol) 404.05
Número MDL MFCD00036399
Clave InChI ZGMZTUJLZVTXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanebutyric acid, copper salt
PubChem CID 131876184
Nombre IUPAC cobre; ácido 4-ciclohexilbutanoico
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) cyclohexanebutyrate
Punto de fusión 126°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.01
Grado AAS
Forma física Polvo