Learn More
Cloruro de cobre(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Chloride |
| CAS | 7447-39-4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Cl2Cu |
| Sinónimo | Copper Bichloride, Copper Chloride, Copper Dichloride, Copper(2+) Chloride, Copper(II) Chloride, Cupric Chloride, Cupric Dichloride, GBC 4L, NSC 165706 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Cu]Cl |
| Nombre IUPAC | diclorocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 134.45 |