Learn More
Cloruro de cobre(II) hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370959 5 g 5 g
11340959 25 g 25 g
11360959 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010698.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Copper(II) chloride hydrate promotes the hydrolysis of acetonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nombre del producto químico o material Copper(II) chloride hydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Azul-verde
pH 3.0 to 3.8
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.510 g/mL
Número UN UN2802
Índice Merck 14,2633
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.45 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.