Learn More
Dihidrato de cloruro de cobre(II), TRC
Código de producto. 30356921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
30356921 250 g
1 options
Código de producto. 30356921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685390250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) Chloride Dihydrate
CAS 10125-13-0
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Cl2Cu . 2H2O
Sinónimo Copper Chloride, Copper Chloride Dihydrate, Copper Dichloride Dihydrate, Cupric Chloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu+2]
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 170.48