Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11488133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11488133 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
10070060 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
10293560 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10509190 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7920/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de cobre (2+) dihidratado
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Punto de fusión 598°C
Color Azul-verde
pH 3.0 to 3.8
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride