Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10509190 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10509190 5 kg Barril de plástico 5 KG
11488133 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
10070060 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
10293560 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10509190 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7920/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de cobre (2+) dihidratado
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Punto de fusión 598°C
Color Azul-verde
pH 3.0 to 3.8
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48g/mol
Envase Barril de plástico