Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424925 250 g Frasco de plástico 250 g
10013340 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10696594 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10424925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270532500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) chloride dihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Blanco
pH 3.0 to 3.8 (5% aq. soln. at 20°C)
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Índice Merck 15, 2623
Información de solubilidad Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico