Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 100,0 °C |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.