Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, ≥99,0%, reactivo ACS, Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 993 °C |
| Nombre del producto químico o material | Copper(Ii) Chloride Dihydrate |
| Punto de fusión | 598 °C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Densidad | 2,53 g/cm3. Densidad de vapor: >1 (respecto al aire) |
| Fórmula lineal | CuCl2 · 2H2O |
| Número UN | UN2802 |
| Nombre IUPAC | dicloruro de cobre (2+) dihidratado |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Copper(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) chloride-2-hydrate