Learn More
Cloruro de cobre(II), anhidro, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563951 250 g Frasco de plástico 250 GR
10711101 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10723724 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206532500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7447-39-4 | Cl2Cu | 134.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-39-4
Fórmula molecular Cl2Cu
Peso molecular (g/mol) 134.45
Número MDL MFCD00010972
Especificaciones
Punto de ebullición 993.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) Chloride, Anhydrous
Punto de fusión 498.0°C
Color Marrón
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (CuCl2)
Fórmula lineal CuCl2
Número UN UN 2802
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 10,106; 11,267; 13,152; 14,100
Índice Merck 15, 2623
Sinónimo Cupric Chloride
Información de solubilidad Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.45
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.