Learn More
Cloruro de cobre(II), anhidro, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391809 250 g 250 g
11371809 50 g 50 g
11381809 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012457.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Para isomerización y catalizador de craqueo, mordiente en teñido e impresión de telas, en baños de galvanoplastia para siembra en placa de Cu On Al
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-39-4
Fórmula molecular CuCl2
Número MDL MFCD00010972
Especificaciones
Punto de ebullición 993°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(II) chloride
Punto de fusión 620°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Marrón-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min.
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.45
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Aspecto Yellow-brown powder
Densidad 3.386
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) chloridedihydrate