Learn More
Carbonato de cobre(II), técnico, básico, Fisher Chemical
Código de producto. 11423723 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423723 500 g 500 GR
11443703 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423723 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7879/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Carbonato de cobre(II), técnico, básico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Fórmula molecular CH2Cu2O5
Peso molecular (g/mol) 221.11
Número MDL 10976
Clave InChI ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMILES [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
Color Verde
pH 8 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper (II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.