Learn More
Dihidróxido de carbonato de cobre (II), TRC
Código de producto. 30355074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30355074 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30355074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685285100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) Carbonate Dihydroxide
CAS 12069-69-1
Fórmula molecular CH2Cu2O5
Cantidad 100 g
Sinónimo [μ-[Carbonato(2-)-kO:kO']]dihydroxydicopper, Copper Carbonate Hydroxide, (Carbonato)dihydroxydicopper, [μ-[Carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydicopper, Carbonic Acid Copper Complex, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper Carbonate, Basic Copper(II) Carbonate, Basic Cupric Carbonate, Carbonatodihydroxodicopper, Basic Carbonic Acid Copper(2+) Salt (1:1), Cheshunt Compound, Copper Basic Carbonate, Copper Carbonate Hydroxide, Copper Dihydroxide Carbonate, Copper Hydroxide Carbonate, Cupric Carbonate, Cupric Carbonate Hydroxide, Basic Cupric Carbonate, Dicopper Dihydroxycarbonate, Dicopper(2+) Carbonate Dihydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
SMILES [Cu+2].O[Cu]O.[O-]C(=O)[O-]
Nombre IUPAC cobre;dihidroxicobre;carbonato
Peso molecular (g/mol) 221.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.8494