Learn More
Copper(Ii) Carbonate Basic, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15641800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641800 25 g Poly Bottle 25 g
15651800 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20789625G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Número MDL MFCD00010976
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Carbonate Basic
Punto de fusión 270°C
Color Azul a verde
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CuCO3 · Cu(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.12g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 4g/cu.cm