Learn More
Copper(II) carbonate basic, Puriss., 54-57% Cu basis, green, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15651200 250 g 250 g
15641200 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 12830250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., 54-57% Cu basis, green
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Sinónimo Cupric carbonate basic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) carbonate basic
Nombre de nota Puriss., 54-57% Cu basis, green
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 54 to 57%
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002869
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.12
Grado puriss.
Envase Poly Bottle
Densidad 4 g/cm3