Learn More
Carbonato de cobre(II) básico, puro, 54-56 % Cu, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452391 500 g Frasco de vidrio 500 g
10713201 25 g Frasco de vidrio 25 g
10073903 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196675000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Fórmula molecular CCuO3·CuO2H2
Peso molecular (g/mol) 221.1
Número MDL MFCD00010976
Sinónimo Copper(II)hydroxide carbonate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) carbonate basic
Punto de fusión 200.0°C
Color Verde
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Índice Merck 15, 2621
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 54 to 56% Cu
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.