Learn More
Carbonato de cobre(II) básico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10624722 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10624722 500 g 500 g
10141900 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624722 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7880/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Carbonato de cobre(II) básico, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Número MDL 10976
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
Color Verde
pH 8 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CCuO3·CuO2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper (II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.