Learn More
Bromuro de cobre (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) bromide |
| CAS | 7789-45-9 |
| Fórmula molecular | Br2 Cu |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Copper Dibromide, Copper(II) Bromide, Cupric Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Cu]Br |
| Nombre IUPAC | dibromocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 223.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.7663 |