Learn More
Bromuro de cobre(II), técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10578990 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
10578990 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10578990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7840/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 900°C
Punto de fusión 498°C
CAS 7789-45-9
Color Gris
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Br2Cu
Número MDL 10970
Clave InChI QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cu++].[Br-].[Br-]
Nombre IUPAC dibromuro de cobre(2+)
Peso molecular (g/mol) 223.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4