Learn More
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493065 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493065 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10422401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10144880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10398653 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10493065 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206330025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-45-9
Fórmula molecular Br2Cu
Peso molecular (g/mol) 223.36
Número MDL MFCD00010970
Sinónimo Cupric bromide
Especificaciones
Punto de ebullición 900.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) bromide
Punto de fusión 498.0°C
Color Negro-gris a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Índice Merck 15, 2619
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,nh3,practically insoluble in benzene,diethyl ether,,conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.77
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4