Learn More
Bromuro de cobre(II), 99 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15269886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15269886 250 g 250 g
15259886 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15269886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453952500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-45-9
Fórmula molecular Br2Cu
Peso molecular (g/mol) 223.36
Sinónimo Cupric bromide
Especificaciones
Punto de ebullición 900.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) bromide
Punto de fusión 498.0°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuBr2
Índice Merck 15,2619
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 1% max.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4