Learn More
Acrilato de cobre(II), normalmente al 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348928 100 g 100 g
11328928 5 g 5 g
11318928 25 g 25 g
11338928 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11348928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041779.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20074-76-4 | Molecular Formula: C6H6CuO4 | Molecular Weight: 205.656 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20074-76-4
Fórmula molecular C6H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 205.656
Número MDL MFCD00078371
Clave InChI XPLSDXJBKRIVFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper acrylate, copper ii acrylate, 2-propenoic acid,copper 2+ salt 9ci, acmc-20aldy, acrylate,copper ii, copper 2+ diacrylate, copper 2+ ion diacrylate, bis acrylic acid copper ii salt, copper ii acrylate, typically
PubChem CID 13682633
Nombre IUPAC cobre; prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Copper(II) acrylate
Olor Weak
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.66
Porcentaje de pureza 95% (typically)
Forma física Polvo