Learn More
Acetilacetonato de cobre (II), TRC
Código de producto. 30356021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356021 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30356021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685433250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Fórmula molecular C10H14CuO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato)- (6CI,8CI), Copper, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-, (SP-4-1)- (9CI), (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)copper, Bis(2,4-pentanedionato)copper, Bis(acetylacetonato)copper, Bis(acetylacetone)copper, CD 9, Copper acetylacetonate, Copper bis(2,4-pentanedionate), Copper bis(acetylacetonate), Copper bis(acetylacetone), Copper diacetylacetonate, Copper(2+) bis(acetylacetonate), Copper(II) acetylacetonate, Copper(II) bis(2,4-pentanedionate), Cupric acetylacetonate, Cupric bis(2,4-pentanedionate), Nacem Copper
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2
SMILES CC1=O[Cu+2]2(O=C(C)C=C(C)[O-]2)[O-]C(=C1)C
Nombre IUPAC cobre;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato
Peso molecular (g/mol) 261.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0188