Learn More
Acetato de cobre (II) monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 463931-62-6 |
| Fórmula molecular | C4H8O4 .Cu .H2O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Acetic Acid Copper(2+) Salt Monohydrate, Copper Acetate Monohydrate, Acetic Acid Cupric Salt Monohydrate, Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Crystallized Verdigris Monohydrate, Crystals of Venus Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate, Cupric Diacetate Monohydrate, Neutral Verdigris Monohydrate, Ploss Blue Monohydrate, Venus Copper Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | cobre;diacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.63 |