Learn More
Acetato de cobre (II) monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper (II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 6046-93-1 |
| Fórmula molecular | 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | cobre;diacetato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.9668 |