Learn More
Copper(Ii) Acetate Monohydrate, Honeywell™
Código de producto. 15692720 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15692720 500 g 500 g
15682720 1 kg 1 Kg
15612730 6 x 1 kg paquete de 6
15602730 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15692720 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 25038500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99% (iodometric)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Acetate Monohydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cu(CO2CH3)2 · H2O
Número UN 1759
Beilstein 3730548
Nombre IUPAC copper(2+) diacetate hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (iodometric)
Densidad Vapor Density: 6.8 (vs air)