Learn More
Monohidrato de acetato de cobre(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15666010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15666010 500 g 500 g
15656010 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 61148500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cu(CO2CH3)2 · H2O
Número UN UN1759
Beilstein 3730548
Nombre IUPAC copper(2+) diacetate hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Densidad Vapor Density: 6.8 (vs air)