Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) acetate monohydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Cu(CO2CH3)2 · H2O |
| Número UN | UN1759 |
| Beilstein | 3730548 |
| Nombre IUPAC | cobre;diacetato;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.65g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (RT) |
| Densidad | Vapor Density: 6.8 (vs air) |