Learn More
Copper(Ii) Acetate Monohydrate, ACS Reagent, 98.0 to 102.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15692050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692050 500 g Poly Bottle 500 g
15672050 100 g Poly Bottle 100 g
15682050 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15692050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 217557500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
Nombre IUPAC cobre;diacetato;hidrato
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Acetate Monohydrate
Punto de fusión 115°C
Color Azul a verde
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cu(CO2CH3)2 · H2O
Número UN UN1759
Beilstein 3730548
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder/Crystals
Densidad 1.88g/cu.cm; Vapor Density: 6.8 (vs air)