Learn More
Acetato de cobre(II) monohidrato, 99,9 % (base metálica)
Código de producto. 11393637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393637 5 g 5 g
11373637 25 g 25 g
11383637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035481.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199,65 g/mol
El acetato de cobre (II) monohidratado se utiliza en la formación de quelatos de Cu deβ compuestos -dicarbonílicos como medio de purificación y en el acoplamiento de eglinton (glaser modificado) de alquinos terminales. También se utiliza como catalizador de la reacción de Michael, proporcionando mayores rendimientos y ausencia de reacciones secundarias. Promueve reacciones de acoplamiento de CO y CN tipo Ullmann de ácidos arilborónicos con fenoles, aminas y varios otros derivados del nitrógeno. También se utiliza en aplicaciones bioquímicas como la extracción de ADN.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
Nombre IUPAC cobre;diacetato;hidrato
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Punto de fusión 115°C
Color Azul-verde
pH 5.2 to 5.5
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Cu(OOCCH3)2·H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2624
Información de solubilidad Soluble in water (72mg/ml at 20°C),alcohol,ether (slightly),and glycerin (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65 (181.64 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 1.882 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación