Learn More
Acetato de cobre(II) monohidrato, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338390 500 g Frasco de plástico 500 g
10328390 100 g Frasco de plástico 100 g
11944901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10338390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203125000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
Nombre IUPAC cobre;diacetato;hidrato
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 240.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Punto de fusión 115.0°C
Color Azul a azul-verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Cu·H2O
Índice Merck 15,2614
Información de solubilidad Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.88g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.