Learn More
Acetato de cobre(II), extra pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10568800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10568800 250 g 250 GR
10223520 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7760/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 142-71-2
Fórmula molecular C4H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 181.63
Número MDL 8690
Clave InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC cobre(2+) diacetato
SMILES [Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 115°C
Color Azul-verde
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.64g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.