Learn More
Acetato de cobre (II), anhidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Acetate, Anhydrous |
| CAS | 142-71-2 |
| Fórmula molecular | 2(C2H3O2)- . (Cu)2+ |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Copper acetate (Cu(OAc)2), Acetic Acid Cupric Salt, Copper Acetate, Copper Acetate (Cu(C2H3O2)2), Copper Acetate (Cu(MeCO2)2), Copper Diacetate, Copper(2+) Acetate, Copper(2+) Diacetate, Copper(II) Acetate, Crystallized Verdigris, Crystals of Venus, Cupric Acetate, Cupric Diacetate, Neutral Verdigris, Ploss Blue, Venus Copper |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/p-2 |
| SMILES | O=C(C)[O-].O=C(C)[O-].[Cu] |
| Nombre IUPAC | cobre;diacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.96 |