Learn More
Acetato de cobre(II), polvo azul-verde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465647 500 g 500 g
11445647 25 g 25 g
11455647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23615.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and as a catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, in textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, and as antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobre(II) se utiliza en aplicaciones bioquímicas como la extracción de ADN. Se utiliza como fuente de cobre en la síntesis inorgánica, como agente oxidante y como catalizador en la síntesis orgánica. También se utiliza para emparejar dos alquenos terminales para hacer un 1,3-diino. Se utiliza muy a menudo en pigmentos, en la fabricación de verde parís, en teñido de textiles, para acondicionador de piel en cosméticos y como antioxidante y estabilizador en polímeros de uso alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-71-2
Fórmula molecular C4H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 181.634
Número MDL MFCD00008690
Clave InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
Nombre IUPAC cobre;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate
Nombre de nota Anhydrous
Color Azul-verde
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.63
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic