Learn More
Acetato de cobre(II), 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655671 50 g Frasco de plástico 50 g
11984901 250 g Frasco de plástico 250 g
15169283 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405370500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-71-2
Fórmula molecular C4H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 181.64
Clave InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
Nombre IUPAC cobre;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate
Punto de fusión 115.0°C
Color Azul a verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (CH3CO2)2Cu
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99
Índice Merck 15,2614
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.64
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.