Learn More
Cobre(II) 2-etilhexanoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397947 50 g 50 g
11307957 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 020539.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149-11-1 | C16H32CuO4 | 351.974 g/mol
Copper(II) 2-ethylhexanoate is used as pharmaceutical intermediates. Used as drier/additive for paints, coatings and inks. Used as catalystic special applications in lubricant and grease additives, fuel combustion additives to enhance and stabilize the performance of fuels. Used in the the rubber wire coat compound and the brass-coated steel belt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-11-1
Fórmula molecular C16H32CuO4
Peso molecular (g/mol) 351.974
Número MDL MFCD00015695
Clave InChI SZXCZUDYSKBGSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 85309523
Nombre IUPAC cobre;2ácido etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) 2-ethylhexanoate
Punto de fusión 252°C (decomposition)
Color Azul-verde
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water,alcohols,dichloroethane,chlorobenzene,and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.96
Forma física Polvo/masa
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) 2-ethylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) 2-ethylhexanoate